Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-917-9
NACRES:
NA.54
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
heavy chain 30,400 Da, light chain 2000 Da
storage temp.
2-8°C
General description
Der wichtigste aktive Bestandteil ist eine Urokinaseform mit geringem Molekulargewicht, die aus einer A-Kette mit einem Molekulargewicht von 2.000 Dalton und einer B-Kette mit 30.400 Dalton besteht, die durch eine Sulfhydrylbindung verknüpft sind.
Erhältlich als lyophilisiertes Pulver mit Humanalbumin, Mannitol und NaCl.
Application
Urokinase aus humanen Nierenzellen wird als Bestandteil einer Verdaumischung für dreidimensionale Fibrinkulturen verwendet. Außerdem kommt das Enzym in Plasminogenaktivierungs-Assays zum Einsatz.
Biochem/physiol Actions
Urokinase fördert nachweislich die Proliferation von Tumorzellen der Niere. [1]
Urokinase ist eine Protease, die Plasminogen durch Aufspaltung in Plasmin umwandelt. Das Enzym bindet an Rezeptoren an der Zelloberfläche (uPAR), über die es die Zelladhäsion und -migration während des Gewebeumbaus reguliert; diese Rezeptoren aktivieren auch intrazelluläre Signalwege. Urokinase besteht aus drei Domänen: die amino terminale Domäne ist homolog mit dem epidermalen Wachstumsfaktor und über eine zentrale Kringle-Domäne mit der Protease-Domäne im Carboxyl-Terminus verbunden.
Other Notes
Hinweis: Stärkere Aktivität findet statt, wenn humanes Plasminogen als Substrat genutzt wird.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| mol wt heavy chain 30,400 Da, light chain 2000 Da | mol wt single-chain 14.3 kDa, Mr ~14600 | mol wt 60 kDa | mol wt heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?