Fortfahren mit
PHCC340250
Scepter 3.0 Zellzählersensoren
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
Synonym(e):
Automatisierter Zellzähler
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 /pk
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 830,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.57
UNSPSC Code:
41131501
€ 830,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
50 μL (sample volumn)
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
4-18 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Der tragbare automatische Zellzähler Scepter 3.0 bietet eine schnelle und praktische Methode für die Zählung von Zellen und Teilchen, und ist sowohl mit dem 40-µm- als auch mit dem 60-µm-Sensor kompatibel. Das System funktioniert nach dem Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten Pipettenformat und beschleunigt die Zellzählung von den herkömmlichen 10 Minuten auf weniger als 30 Sekunden. Der Anwender stellt eine Verdünnung der Zellkultur von Interesse her und nutzt den Scepter Zellzähler zum Aspirieren einer Probe dieser Verdünnung in den Scepter Sensor.
Der Bildschirm des Scepter 3.0 Zellzählers zeigt:
  • Zellkonzentration
  • Durchschnittliche Zellgröße
  • Durchschnittliches Zellvolumen
  • Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wurde mit Zelltypen geprüft, die den heutzutage genutzten entsprechen.
Features and Benefits
Der Scepter 3.0 Sensor enthält eine mikrogefertigte Zellerkennungszone, die eine Unterscheidung nach Zellgröße und Zellvolumen bei Auflösungen unter dem Mikro- und Picoliterbereich ermöglicht.
In Verbindung mit präzisen Liquid-Handling-Kanälen und ­Elektronik werden mit dem Scepter Sensor statistische Daten zur Zellpopulation präzise und zuverlässig erfasst.
Other Notes
Nicht mit Scepter 2.0 Produkten kompatibel.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHCC340500PHCC360250PHCC360500
description
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
description
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
description
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
description
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter, for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 500 ea
parameter
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
parameter
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
parameter
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
parameter
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
particle size
4-18 μm
particle size
4-18 μm
particle size
6-36 μm
particle size
6-36 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scepter 3.0 Zellzählersensoren
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)