Merck
MX0SP014H1
Millipore
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
X0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
Synonym(e):
Millistak+ Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, X0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
Materialien
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Qualitätsniveau
Beschreibung
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Höhe
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Länge
8.6 in. (22 cm)
Filtrationsfläche
0.014 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
X0SP
Allgemeine Beschreibung
Der Millistak+® Pod Tiefenfilter ist ein synthetischer Tiefenfilter, der ein reineres und konsistenteres Tiefenfiltrationsmedium bereitstellt, verglichen mit Diatomeenerde (DE)- und Cellulose (CE)-basierten Filtern. Diese Einheit in einem Labormaßstab-Pod-Format mit einer X0SP-Medienqualität unterstützt die primäre und sekundäre Klärung sowie nachgelagerte Filteranwendungen.
Anwendung
Sekundäre Klärung der Bioreaktorernten nach der Zentratentnahme
Leistungsmerkmale und Vorteile
Synthetische Konstruktionsmaterialien
  • Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
  • Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat (LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung & -design
  • Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften, wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
  • Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
  • Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Liter oder mehr
  • Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Spezifikationen
Filtergrad: X0SP
Spurenmetalle wurden nach dem Spülen der Oberfläche mit 50 l/m2 Reinwasser nach 24-stündigem statischem Einweichen in Reinwasser gemessen. Die Werte basieren auf durchschnittlichen Daten zu extrahierbaren Metallen aus drei separaten uPod Gerätechargen. Die Analyse wurde mit iCP-MS durchgeführt. Die Geräte wurden nicht autoklaviert.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC; die Filtrationsleistung kann beeinträchtigt sein. Nur für Kontamination nach der Verwendung empfohlen.
Hinweis zur Analyse
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.