Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea |
Über diesen Artikel
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.Produktname
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, X0SP, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
description
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward), 50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
H
12.5 in. (32 cm) , 317 mm
L
24.2 in. (62 cm)
depth
4.8 in. (4.1 cm)
filtration area
1.1 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0SP
General description
Application
Features and Benefits
- Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
- Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat (LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
- Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung & -design
- Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften, wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
- Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
- Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Liter oder mehr
- Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Preparation Note
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC erhalten. Die Filtrationsleistung kann nach dem Autoklavieren beeinträchtigt sein. Nur für die Dekontamination nach der Verwendung empfohlen.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| filter grade X0SP | filter grade X0SP | filter grade C0SP | filter grade D0SP |
| filtration area 1.1 m2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.11 m2 |
| product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter |
| material acrylic , silica filter aid, polypropylene | material acrylic , polypropylene , silica filter aid | material acrylic , polypropylene , silica filter aid | material acrylic , polypropylene , silica filter aid |
| impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
| conductivity 24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.