MP0DADAPT
Einweg-Adapterkit, 3 Durchgangsadapter, 3 Blindadapter
Qualitätsniveau
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany