Fortfahren mit
MX0SP05FS1
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
X0SP, filtration area 0.55 m², Lab Scale
Synonym(e):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.55 m 2 surface area
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, X0SP, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
description
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward), 50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
H
12.5 in. (32 cm) , 317 mm
L
24.2 in. (62 cm)
depth
2.8 in. (7.1 cm)
filtration area
0.55 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0SP
General description
Der Millistak+mi® HC Pro Pod Tiefenfilter (synthetische Medien mit hoher Kapazität) ist ein synthetischer Tiefenfilter, der ein reineres und konsistenteres Tiefenfiltrationsmedium bereitstellt, verglichen mit Diatomeenerde (DE)- und Cellulose (CE)-basierten Filtern. Diese Einheit in einem Prozessmaßstab-Pod-Format mit einer X0SP-Medienqualität unterstützt die primäre und sekundäre Klärung sowie nachgelagerte Filtrationsanwendungen.
Application
Sekundäre Klärung nach der primären Klärung oder primärem Klärungstiefenfilter.
Features and Benefits
Synthetische Konstruktionsmaterialien
  • Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
  • Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat(LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
  • Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung & -design
  • Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften, wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
  • Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
  • Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Liter oder mehr
  • Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Filtergrad: X0SP
Spurenmetalle wurden nach dem Spülen der Oberfläche mit 50 l Reinwasser je m2 nach 24-stündigem statischem Einweichen in Reinwasser gemessen. Die Werte basieren auf durchschnittlichen Daten zu extrahierbaren Metallen aus drei separaten uPod Gerätechargen. Die Analyse wurde mit iCP-MS durchgeführt. Die Geräte wurden nicht autoklaviert.
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC erhalten. Die Filtrationsleistung kann nach dem Autoklavieren beeinträchtigt sein. Nur für die Dekontamination nach der Verwendung empfohlen.
Analysis Note
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach einem Spülen mit 50 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche (300 LMH, 10 min). Am Ende der Spülung wurde eine Probe für die Leitfähigkeitsmessung entnommen. Vorrichtungen wurden nicht autoklaviert.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MC0SP07FS1MD0SP07FS1MD0SP03FS1
filter grade
X0SP
filter grade
C0SP
filter grade
D0SP
filter grade
D0SP
filtration area
0.55 m2
filtration area
0.77 m2
filtration area
0.77 m2
filtration area
0.33 m2
product line
EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
material
acrylic , silica filter aid, polypropylene
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
conductivity
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
conductivity
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
conductivity
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
conductivity
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Still not finding the right product?
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.