Merck
MX0SP20CL3
Millistak+® HC Pro-Tiefenfilter im Format Micro 20
greener alternative
X0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
Synonym(e):
20 cm2 Oberfläche, Luer-Buchse, Millistak+-HC-Pro-Pod-Tiefenfilter, Millistak+-X0SP-Micro-20-Tiefenfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millistak+® HC Pro-Tiefenfilter im Format Micro 20, X0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
material
glass filled polypropylene housing, silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
2.5 in. (6.4 cm)
filtration area
20 cm2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
input
sample type liquid
fitting
Luer fitting
filter grade
X0SP
greener alternative category
shipped in
ambient
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MC0SP20CL3MD0SP20CL3MC0SP014H1
filter grade
X0SP
filter grade
C0SP
filter grade
D0SP
filter grade
C0SP
fitting
Luer fitting
fitting
Luer fitting
fitting
Luer fitting
fitting
-
filtration area
20 cm2
filtration area
20 cm2
filtration area
20 cm2
filtration area
0.014 m2
material
glass filled polypropylene housing, silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
material
glass filled polypropylene housing, silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
material
glass filled polypropylene housing, silica filter aid (with Polyacrylic fiber/ non-woven material)
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
General description
Konfiguration der Einheit: Micro 20
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Application
Sekundäre Klärfiltration (Direkternte und Zentrat) und nachgelagerte Filtration
Features and Benefits
Merkmale von Geräten der Serie Millistak+® HC Pro Micro 20:
  • Erweiterte Skalierbarkeit bei Medien-Screeningtests
  • Kleinere Filtrationsfläche zur leichten Reduktion des Bedarfs an Feed-Stream-Volumen (etwa 15 % weniger)
  • Transparentes Gehäuse für höhere Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstroms
  • Vereinfachte Berechnung der Durchflussraten auf Basis der 20 cm2 großen Filtrationsfläche
Merkmale von Medien der Serie Millistak+® HC Pro:
  • Synthetische Konstruktionsmaterialien
  • Weniger extrahierbare TOC-Substanzen und 50 % weniger Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch
  • Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat(LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
  • Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
  • Doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
  • Optimierte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Merkmale von Millistak+®-Pod-Filtern:
  • Geringes Totvolumen für eine größere Produktausbeute
  • Flexibles, modulares Format mit Skalierbarkeit auf bis zu 20.000 Liter
  • Patentiertes Einwegdesign, das Gehäuse, CIP und Reinigungsvalidierung überflüssig macht
  • Abgeschlossene Pod-Filter zum Schutz vor biologischen Gefahren
  • Robuste Konstruktion, die einfach zu bedienen und einzurichten ist
  • Geringerer Platzbedarf für erleichterte Verwendung auf engem Raum
Packaging
JEWEILS 3
Other Notes
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
MILLISTAK+® ist eine eingetragene Marke von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Minimize bottlenecks in downstream processing. Discover how flow-through technologies increase speed and efficiency, reducing footprint and costs.
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.