Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter, X0SP, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Quality Segment
material
acrylic , polypropylene , silica filter aid
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward), 31 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
H
140 mm , 5.5 in. (14 cm)
L
8.6 in. (22 cm)
filtration area
0.027 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
conductivity
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
filter grade
X0SP
General description
Application
Features and Benefits
- Reduzieren extrahierbare TOC-Substanzen und die Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch um 50 %
- Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat(LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
Tiefenfiltermedienformulierung und -design
- Bieten bis zu doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften, wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
- Verbesserte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Einweg-Pod-Vorrichtung
- Flexibles, modulares Format für Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Liter oder mehr
- Robustes Geräteformat; einfache Verwendung und Einrichtung
Preparation Note
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC; die Filtrationsleistung kann beeinträchtigt sein. Nur für Kontamination nach der Verwendung empfohlen.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description X0SP, filtration area 0.027 m2, hydrophilic | description X0SP, filtration area 135 cm2, hydrophilic | description DE30, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic | description DE55, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic |
| filter grade X0SP | filter grade X0SP | filter grade DE30 | filter grade DE55 |
| filtration area 0.027 m2 | filtration area 135 cm2 | filtration area 0.027 m2 | filtration area 0.027 m2 |
| conductivity 19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water) | conductivity 1.52 – 1.94 μS/cm | conductivity 1.52 – 1.94 μS/cm |
| material acrylic , silica filter aid, polypropylene | material acrylic , polypropylene , silica filter aid | material cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene | material cellulose , filter aid (inorganic), glass fiber-reinforced polypropylene |
| impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction) |
| parameter 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse), 31 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C | parameter 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward), 30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C | parameter 1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C | parameter 1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung