Wichtige Dokumente
MSPA10
MPAGE® Mini Spacer Plates
1.0 mm
Synonym(e):
mini gel plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41105312
Produktbezeichnung
mPAGE®-Minizwischenplatten, 1,0 mm, 5 pro Packung, for use with mPAGE® Gel Caster
Materialien
glass plate
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
1.0 mm
Kompatibilität
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie 1,0-mm-mPAGE®-Minizwischenplatten mit kurzen mPAGE®-Minikurzplatten, um beim Gießen von Polyacrylamidgelen mit einer Dicke von 1,0 mm sandwichförmige Kassetten zu schaffen.
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.