단 3분만에 젤을 만들수 있다니 신세계다... 이거면 아침부터 젤 안만들고 오후에 만들어도 멤브레인에 안티바디 넣고 6시 전에 퇴근 쌉 가능~
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
AC/DC input
100 - 240 V, 1.5 A
description
Altitude (<2000 m)
packaging
pkg of 1 kit (size_0.75mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
manufacturer/tradename
Millipore
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15-30 °C ambient temp. limit, 20-80% humidity limit (non-condensing)
L × W × H
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel thickness
0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm
well size × volume
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL), 1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL), 1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
compatibility
for use with mPAGE®
- Lux Bis-Tris Reagent Kitm
- Lux Masked Short Plates
- Lux Mixing Tubes
- Combs
- Mini Spacer Plates
- Mini Short Plates
- Mini Gel Tank
- Mini Wet Transfer System
greener alternative category
General description
Other Notes
- mPAGE® Lux Curing Station
- mPAGE® Lux Mixing Tube
- mPAGE® Caster (GCR2)
- mPAGE® Comb, selected thickness 10 wells
- mPAGE® Comb, selected thickness 15 wells
- mPAGE® Mini Spacer Plate selected thickness
- mPAGE® Mini Short Plates 10 wells
- mPAGE® Lux Clip-on Mask 10 wells
- mPAGE® Lux Clip-on Mask 15 wells
- Power code (YP12 NA plug, YP22 EU plug, YP61 UK plug, YP18 Japan plug or YP03 China plug)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with mPAGE®
| compatibility for use with mPAGE®
| compatibility - | compatibility for use with mPAGE®
|
| packaging pkg of 1 kit (size_0.75mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm) | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 bottle (225 mL) | packaging pkg of 1 kit (size_0.7mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm) |
| parameter 15-30 °C ambient temp. limit, 20-80% humidity limit (non-condensing) | parameter 15-30 °C ambient temp. limit, 20-80% humidity limit (non-condensing) | parameter - | parameter - |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| gel thickness 0.75 mm , 1.5 mm , 1.0 mm | gel thickness 0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm | gel thickness - | gel thickness 0.75 mm , 1.0 mm , 1.5 mm |
| L × W × H 41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm | L × W × H 41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm | L × W × H 7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm | L × W × H - |
Artikel
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Erneuern Sie Ihren Gel-Guss-Workflow mit gebrauchsfertigen SDS-PAGE-Gelen in nur 3 Minuten mit dem mPAGE® Lux Casting System. Finden Sie einfachere und sicherere Gel-Guss-Methoden.
Verwandter Inhalt
Wir haben es verstanden. Western können sehr unangenehm sein, und wir haben sicherlich unseren Teil dazu beigetragen. Also, teilen Sie uns Ihre hässlichen Flecken mit und erhalten Sie eine Überraschung! Wir können Ihnen zwar nicht verraten, was es ist - das würde die Überraschung verderben -, aber es wird die Kreativität im Labor anregen.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| LUXCSYS-15M | 04065270033918 |
| LUXCSYS-1M-EU | 04065270033727 |
| LUXCSYS-75M | 04065270031907 |
| LUXCSYS-1M-US | 04065270033499 |
| LUXCSYS-15M-UK | 04065270033772 |
| LUXCSYS-75M-EU | 04065270033734 |
| LUXCSYS-15M-EU | 04065270033741 |
| LUXCSYS-75M-US | 04065270033505 |
| LUXCSYS-1M | 04065270033963 |
| LUXCSYS-75M-UK | 04065270033765 |
| LUXCSYS-15M-US | 04065270033710 |
| LUXCSYS-1M-UK | 04065270033758 |