LUXRGTDIL
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station
Diluent for use with Resolving Solution for MPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
Haltbarkeit
12 mo.
Qualitätsniveau
Verpackung
1 ea of 1 ea
Hersteller/Markenname
Millipore
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × B × H
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.