Fortfahren mit
MSHRT
mPAGE®-Minikurzplatten, 10 pro Packung
for use with mPAGE® Gel Caster
Synonym(e):
mini gel plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105312
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass plate
packaging
pkg of 10 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
General description
Verwenden Sie mPAGE®-Minikurzplatten, um mit den 0,75-mm-, 1,0-mm oder 1,5-mm-mPAGE®-Minizwischenplatten beim Gießen von Polyacrylamidgelen sandwichförmige Kassetten zu schaffen.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSPA75MSPA10MSPA15
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
description
for use with mPAGE® Gel Caster
compatibility
for use with casting gels with the mPAGE® Gel Caster
and mPAGE® Combs:10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
compatibility
for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
compatible with mPAGE® Combs:
  • 0.75 mm, 10 wells
  • 0.75 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
packaging
pkg of 10 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 5 packs
material
glass plate
material
glass plate
material
glass plate
material
glass plate
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
W × H
10.1 cm × 8.3 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)