Fortfahren mit
CLS3479
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
48 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Material:
clear , clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells
Sterility:
sterile
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Netwell®-Einsätze, membrane diam. 24 mm, membrane size 74 μm , mesh
material
clear , clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
manufacturer/tradename
Corning 3479
membrane diam.
24 mm
membrane size
74 μm , mesh
size
6 wells , per insert
General description
Netwells sind Polystyrol-Einsätze mit einem Netzboden aus Polyester, die als Gewebeträger und -filter für die folgenden Anwendungen dienen:
  • Immunzytochemische Färbung
  • Explantatkultur
  • 3D-Gewebekultur
  • Grobfilterung von Zellsuspensionen
Features and Benefits
  • Corning® Netwell® Einsätze haben einen Durchmesser von 24 mm und 74 μm große Polyester-Netzböden, die an Polystyrolringen oder -gehäusen befestigt sind.
  • Steril geliefert und in 6-Well-Mikrotiterplatten vorbestückt.
  • 24-mm-Netwell-Einsätze passen in 50-mL-Kunststoff-Zentrifugalröhrchen von Corning.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3480CLS3477CLS3452
description
membrane diam. 24 mm, membrane size 74 μm , mesh
description
membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
description
membrane diam. 15 mm, membrane size 74 μm , mesh
description
24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3479
manufacturer/tradename
Corning 3480
manufacturer/tradename
Corning 3477
manufacturer/tradename
Corning 3452
material
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate
material
clear , clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells
material
clear plate, clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
size
6 wells , per insert
size
6 wells , per insert
size
12 wells , per insert
size
6 wells
packaging
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
packaging
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
packaging
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
packaging
case of 24, pack of 6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwell®-Einsätze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)