Merck
CLS431751
Corning®-Zellsieb
pore size 70 μm, white, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea, Corning 431751
Synonym(e):
Cell Strainer
About This Item
UNSPSC-Code:
41104913
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 431751
Porengröße
70 μm
Allgemeine Beschreibung
Das Corning® 70-μm-Zellsieb ist ein steriles, einfach zu handhabendes Produkt für das rasche Isolieren von Primärzellen, um konsistent eine gleichförmige Einzelzellsuspension aus Geweben zu erhalten.
Anwendung
Das Corning® 70-μm-Zellsieb ist eine raschere, einfacher zu benutzende Alternative zu Gazefiltern. Es ist ideal geeignet für die Vorbereitung von Proben für die Durchflusszytometrie, darunter:
  • Einzelzellsuspensionen von Blutzellen aus Knochenmark, Pankreas, Thymus, Tonsillen und Lymphknoten
  • Stammzellen, aus Gewebe gewonnene Zellen und Krebszellen
  • Aufbereitung von Proben für Primärzellkulturen und Immunogene
  • Herstellung von Stammlösungen zum Einfrieren
  • Filtrierung von agglutinierenden, bei der Inaktivierung von Serum produzierten Proteinen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Starkes Nylon-Netzgewebe mit 70 Mikron großen Poren für optimale Leistung in zahlreichen Anwendungen
  • Gleichmäßiger Abstand der Gewebeporen für konsistente und zuverlässige Ergebnisse
  • Bequem zugänglich in Einzelverpackungen
  • Griffrand am Sieb für die aseptische Handhabung mit Pinzetten
  • Geformter farbcodierter Polypropylen-Rahmen mit Griffrand für einfache Handhabung und Identifizierung
  • Kompatibel mit konischen 50-ml-Röhrchen aller führenden Marken
  • Einwegprodukt, günstig und einfach in der Anwendung, gewährleistet die Integrität der Proben
  • Mit γ−Strahlung sterilisiert, nicht-zytotoxisch
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Josefine Tratwal et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 480-480 (2020-10-20)
The bone marrow (BM) exists heterogeneously as hematopoietic/red or adipocytic/yellow marrow depending on skeletal location, age, and physiological condition. Mouse models and patients undergoing radio/chemotherapy or suffering acute BM failure endure rapid adipocytic conversion of the marrow microenvironment, the so-called
Lamba Omar Sangaré et al.
Cell host & microbe, 26(4), 478-492 (2019-10-11)
Toxoplasma can reach distant organs, especially the brain, leading to a lifelong chronic phase. However, genes involved in related in vivo processes are currently unknown. Here, we use focused CRISPR libraries to identify Toxoplasma genes that affect in vivo fitness. We focus
Joanna Kalucka et al.
Cell, 180(4), 764-779 (2020-02-16)
The heterogeneity of endothelial cells (ECs) across tissues remains incompletely inventoried. We constructed an atlas of >32,000 single-EC transcriptomes from 11 mouse tissues and identified 78 EC subclusters, including Aqp7+ intestinal capillaries and angiogenic ECs in healthy tissues. ECs from
Kelly C Santos Roballo et al.
Biomaterials, 209, 1-9 (2019-04-26)
Segmental injuries to peripheral nerves (PNs) too often result in lifelong disability or pain syndromes due to a lack of restorative treatment options. For injuries beyond a critical size, a bridging device must be inserted to direct regeneration. PN allografts
José A Jiménez-Torres et al.
EBioMedicine, 42, 408-419 (2019-03-25)
Anti-angiogenic treatment failure is often attributed to drug resistance, unsuccessful drug delivery, and tumor heterogeneity. Recent studies have speculated that anti-angiogenic treatments may fail due to characteristics inherent to tumor-associated blood vessels. Tumor-associated blood vessels are phenotypically different from their
Artikel
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.