MAC139
Anti-Inntag 6 (IT6) Antibody, clone R19/4-11/15
clone R19/4-11/15, from mouse
Synonym(e):
Major hevein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R19/4-11/15, monoclonal
Speziesreaktivität
Hevea brasiliensis
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Inntag 6 (IT6) in Immunoprecipitation applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Inntag 6 (IT6) in Immunofluorescence applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 6 (IT6) in 10 µg lysate from HEK293 cells transfected with GFP-IT6.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable