Direkt zum Inhalt
539253
Protein A, Peroxidase Konjugat
This Protein A, Peroxidase Conjugate is validated for use in Direct Immunoassay.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41116133
Form:
liquid
Biological source:
Staphylococcus aureus
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
liquid
contains
0.02% thimerosal as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Direct Immunoassay (1:10,000))
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Natives Protein A von Staphylococcus aureus, konjugiert an Meerrettich-Peroxidase.
Application
Direkter Immunassay (1:10.000)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 10 mM PBS, 0,5 mM EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose, 1 % BSA, pH 7,6.
Analysis Note
Einzelbande 50.000 in SDS-PAGE.
Other Notes
o-Phenylendiamin, 1,0 mg/ml in Citratpuffer, pH 4,5, 0,1 % Harnstoff-Wasserstoffperoxid bei 25 °;C wurde als Substrat für die Testung der Reaktivität des Konjugatenzyms verwendet. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)