MABE145
Anti-Runx3 Antibody, clone R3-5G4
clone R3-5G4, from mouse
Synonym(e):
Runt-related transcription factor 3, Acute myeloid leukemia 2 protein, Core-binding factor subunit alpha-3, CBF-alpha-3, Oncogene AML-2, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha C subunit, PEA2-alpha C, PEBP2-alpha C, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R3-5G4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUNX3(864)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot Analysis: 0.25 mg/mL of this antibody detected Runx3 in 10 µg Daudi cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Daudi cell lysate.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable