Wichtige Dokumente
MAB819
Sigma-Aldrich
Anti-Parainfluenza-1-2-3-Antikörper (Mischung, Klone 251-12A, 354-8B, 343-5G, 231-9F, 233-4D, 341-7H)
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
231-9F, monoclonal
233-4D, monoclonal
251-12A, monoclonal
341-7H, monoclonal
343-5G, monoclonal
354-8B, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Mischung aus sechs monoklonalen Antikörpern mit Spezifität für FO/F1-, NP- und HN-Proteine. Reagiert mit allen bekannten Serotypen der Parainfluenzavirus-Typen 1, 2 und 3.
Immunogen
Eine Mischung aus Klonen, die separat mit C-35, Greer und C2 43 immunisiert wurden.
Anwendung
Dieser Anti-Parainfluenza-1-2-3-Antikörper (Mischung, Klone 251-12A, 354-8B, 343-5G, 231-9F, 233-4D, 341-7H) wurde für die Verwendung in ELISA und IF zum Nachweis von Parainfluenza 1 validiert.
ELISA bei 1:800+.
Indirekte Immunfluoreszenz bei 1:100 bis 200+ (frisch eingefrorene Gewebeschnitte).
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Kontrollobjektträger für Parainfluenzavirus-Typen 1, 2 und 3, Bestellnummer 5011-5
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pathology of parainfluenza virus infection in patients with congenital immunodeficiency syndromes.
John F Madden, James L Burchette, Laura P Hale
Human Pathology null
Human parainfluenza virus type 3 in wild nonhuman primates, Zambia.
Sasaki, M; Ishii, A; Orba, Y; Thomas, Y; Hang'ombe, BM; Moonga, L; Mweene, AS; Ogawa et al.
Emerging Infectious Diseases null
J S Ellis et al.
Journal of clinical microbiology, 35(8), 2076-2082 (1997-08-01)
Multiple-target (multiplex) reverse transcription-PCR (RT-PCR) for detection, typing, and subtyping of the hemagglutinin gene of influenza type A (H3N2 and H1N1) and type B viruses was developed and applied prospectively to virological surveillance of influenza in England in the 1995-1996