Fortfahren mit
HT107
Eisenhämatoxylin-Lösung nach Weigert, Teil A
Synonym(e):
Eisenhämatoxylin-Lösung nach Weigert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Part A
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1% in ethanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Zur Verwendung in Verbindung mit HT109. Empfohlen für langwierige oder saure Färbeverfahren. Widerstandsfähiger gegen Entfärbung als aluminiumbasierte Hämatoxylin-Formulierungen.
Other Notes
1 % Hämatoxylin in Ethanol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT109HT110180919
concentration
1% in ethanol
concentration
-
concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
concentration
2 g/dL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
200, 500
Quality Level
200, 500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)