Wichtige Dokumente
EZPIIANP
Millipore
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
Synonym(e):
Collagen alpha-1 Type II chain
Größe auswählen
96 WELLS
€ 947,00
€ 947,00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
€ 947,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NC.07
€ 947,00
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Type IIA Collagen N-Propeptide (PIIANP) ELISA,
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... COL2A1(1280)
Allgemeine Beschreibung
Type II collagen is the major collagen found in cartilage and is expressed in two forms: IIA and IIB.
Spezifität
Cross Reactivty
No cross-reactivity observed with intact Type I, Type II and Type III collagen and procollagen
Human PIIANP 100%
Anwendung
Research Category
Stoffwechsel
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Room temperature, 3 hour assay 10 µL sample size
Used to detect/quantify: PIIANP
Sonstige Hinweise
Standard curve range: lot dependent
Haftungsausschluss
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Femke Intema et al.
Annals of the rheumatic diseases, 70(8), 1441-1446 (2011-05-14)
Modification of joint tissue damage is challenging in late-stage osteoarthritis (OA). Few options are available for treating end-stage knee OA other than joint replacement. To examine whether joint distraction can effectively modify knee joint tissue damage and has the potential