Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Telo-Collagen Typ I, A1/COL1A1, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, sheep
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Adhäsion (CAM)
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Telo-Collagen Typ I, A1/COL1A1, in Lungengewebe von Mäusen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Telo-Collagen Typ I, A1/COL1A1, in Lungengewebe von Mäusen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1000 wurde Telo-Collagen Typ 1, A1/COL1A1, in 1 µg Leber-Gewebelysat von Mäusen nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone COL-1, ascites fluid | description affinity isolated antibody | description clone 1E7-D7, from mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... COL1A1(1277) | Gene Information rat ... Col1a1(29393) | Gene Information human ... COL1A2(1278) | Gene Information human ... COL3A1(1281) |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone COL-1, monoclonal | clone polyclonal | clone 1E7-D7, monoclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Telo-Collagen Typ I, A1/COL1A1
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?