Fortfahren mit
MAK322
Kollagen-Assay-Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Kollagen-Quantifizierungskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 435,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
input
cell
serum
plasma
solution(s) (collagen)
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
rheumatological diseases; dermatological diseases; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein von Bindegewebe und bei Säugetieren das am reichlichsten vorkommende Protein. Es kommt in vielen verschiedenen Typen und Formen vor, wobei Typen I bis V am häufigsten vorkommen. Neben der wesentlichen Rolle, die es im Körper spielt, hat es zahlreiche medizinische Anwendungen, z. B. in der Rekonstruktionschirurgie für Knochen- und Hauttransplantate. Aufgrund seiner Anti-Aging- und Haut heilenden Eigenschaften kommt es auch in der Kosmetik häufig zum Einsatz.
Application
Das Kollagen-Assay-Kit eignet sich für:
  • Erforschung von Knochenerkrankungen
  • Dermatologische Forschung
  • Erforschung von Wundheilung und Gewebereparatur
Geeignet für biologische Proben (z. B. Plasma, Serum, Zellen) und kosmetische Proben (z. B. Kollagenlösung).
Biochem/physiol Actions
Die derzeit verfügbaren Assay-Verfahren zum Quantifizieren von Kollagen reichen von umfangreichen Hydrolyseverfahren mit Säuren und Basen bis hin zur Verwendung teurer Antikörper und komplizierter Protokolle. Das Kollagen-Assay-Kit bietet ein sehr einfaches, sicheres (nicht radioaktives) und sensitives Verfahren zum Quantifizieren von Kollagen in Proben. Im ersten Schritt dieses Verfahrens wird das Kollagen in der Probe enzymatisch zu Peptiden aufgeschlossen. Anschließend reagieren Peptide mit einem N-terminalen Glycin mit dem Farbstoffreagens, um einen fluoreszierenden Komplex zu bilden. Die Intensität der Fluoreszenz dieses Produkts wird bei λex/em = 375/465 nm gemessen und ist direkt proportional zur Kollagenkonzentration in der Probe.
Features and Benefits
Erweiterter Erfassungsbereich: Die präzise Erkennung des Kollagengehalts über einen breiten Bereich von 2 µg/ml bis 50 µg/ml mit nur 20 μl Probe in einer 96-Well-Platte gewährleistet hochempfindliche Analysen mit minimalem Probenbedarf.
Kompatibilität mit Hochdurchsatzsystemen: Unser Kit lässt sich ganz einfach in Systeme für die Handhabung hoher Durchsätze integrieren. Dies gewährleistet eine reibungslose und genaue Verarbeitung und erhöht die Effizienz Ihres Laborablaufs.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CS0006MAK335ECM675
description
sufficient for 100 fluorometric tests
description
-
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
3D cell culture kit includes: Human Collagen, Mediums (RPMI, M199 and DMEM), PBS with Phenol Red and Neutralization Solution
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
-
usage
sufficient for 100 fluorometric tests
usage
sufficient for 200 fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
-
input
cell
serum
plasma
solution(s) (collagen)
input
-
input
beverage(s)
food(s)
biological sample(s)
input
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
relevant disease(s)
rheumatological diseases; dermatological diseases; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders; cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; immunological diseases
relevant disease(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What is the appropriate cell lysis method for this assay?
    1 answer
    1. The recommended cell lysis method for this assay is sonication to avoid the use of detergents. However, a detergent such as Triton X-100 is expected to be compatible with the assay. An example of a cell lysis protocol for 0.4-2.0 x 10^5 HeLa cells is as follows:
      Harvest cells by centrifugation at 2,000 x g for 5 minutes at 4°C or by trypsinization for adherent cells.
      Homogenize or sonicate cells in PBS for ten minutes.
      Centrifuge at 10,000 x g for 5 minutes at 4°C.
      Remove the supernatant for the assay.
      If a lysis buffer is preferred, avoid Tris-based buffers as they may interfere with the assay. Additionally, the following substances should be avoided as they may inhibit the kit's collagenase: EDTA, EGTA, cysteine, histidine, DTT, 2-mercaptoethanol, o-phenanthroline, Hg2+, Pb2+, Cd2+, and Cu2+. The assay is designed to detect type 1 collagen. Although type 3 collagen has not been explicitly tested, it is expected to be detected as well due to structural similarities.
      Helpful?
  2. Can I use this kit to stain collagen and perform imaging under a microscope?
    1 answer
    1. This product has been optimized and is intended for use in a fluorescent plate reader.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. Does this assay detect gelatin?
    1 answer
    1. The is kit utilizes collagenase which will cleave both collagen and gelatin (denatured collagen). However, this is will not differentiate between collagen and gelatin.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Does this kit detect total collagen?
    1 answer
    1. Yes, this kit quantifies total collagen but does not distinguish between specific types.
      Helpful?
  7. Does this kit detect total collagen?
    1 answer
    1. Yes, this kit quantifies total collagen, but does not distinguish between specific types.
      Helpful?
  8. Would the MAK322 Collagen Assay Kit be suitable for use with whole cell lysates containing RIPA buffer?
    1 answer
    1. No tests have been conducted on the effect of RIPA on this assay. It is believe that RIPA-treated cell lysates should be compatible with the kit, as long as they do not contain chelation agents such as EDTA. However, they discourage the use of chelators because the collagenase used in the assay requires calcium as a cofactor.
      Helpful?
  9. Will the assay work if the samples to be dosed are either or both pH’s, and do they have to be neutralized? If so, to what pH (from both extremes)? Also, Does the collagen standard also have to be blanked?
    1 answer
    1. 1. The samples should be neutralized before assaying. The assay buffer is around pH 7.5, so it is recommended that samples be neutralized to around pH 7 to 8.
      2. The collagen standard does not have to be blanked. During calculation, standard 4 (only water) is subtracted from the other standards as a blank.
      Helpful?
  10. Is this kit compatible with cell lysates in detergent buffers (ex. RIPA buffer)?
    1 answer
    1. The compatibility of RIPA in this assay has not been evaluated. However, no interference is anticipated. The use of any additional chelating agents, such as EDTA, are not recommended and will negatively impact results.