Fortfahren mit
PEFBSC-RO
Roche
Pefabloc® SC
powder, solubility: 100 mg/mL in aqueous buffer, suitable for blocking, suitable for protein purification
Synonym(e):
Pefabloc® SC, 4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid, 4-2-Aminoethylbenzolsulfonylfluorid, AEBSF, Proteinase-K-Hemmer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 794,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
mol wt
Mr 239.5
packaging
pkg of 1 g (11429876001), pkg of 100 mg (11429868001), pkg of 500 mg (11585916001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
blocking: suitable, protein purification: suitable
mp
175-185 °C
solubility
aqueous buffer: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Pefabloc SC ist ein spezifischer, potenter und irreversibler Inhibitor von Serinproteasen. Die hemmende Aktivität ist mit PMSF oder DFP vergleichbar, aber Pefabloc SC ist nicht toxisch.
Application
  • Pefabloc SC wird zur Hemmung der schädlichen Wirkungen von Proteasen während der präparativen Proteinaufreinigung verwendet.[1][2]
  • Aufgrund seiner geringen Toxizität gegenüber eukaryotischen Zellen kann es für die Produktion von rekombinanten Proteinen und während der Fermentation von transformierten Zellen eingesetzt werden, wenn proteolytischer Verdau die Ausbeute an den gewünschten Proteinen verringern könnte.[3]
  • Pefabloc SC wird für die vollständige Inaktivierung der Proteinase K während der Präparation von chromosomaler DNA in Agarose-Plugs verwendet. Zu diesem Zweck werden die Zellen in Agarose eingebettet und mit Proteinase K verdaut, um alle Proteine abzubauen. Bevor eine spezifische Restriktionsendonuklease hinzugefügt wird, wird die Proteinase K inaktiviert, indem die Agarose-Plugs in 1 bis 5 mM Pefabloc SC in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA , pH 7 für 2 Stunden bei +37 °C oder über Nacht inkubiert werden.
  • Im Gegensatz zu PMSF ist Pefabloc SC ein hervorragender Blocker der Thrombinaktivität in Serum oder Plasma. In diesen biologischen Flüssigkeiten interagiert PMSF reversibel mit Albumin. Dadurch wird dessen freie Konzentration verringert und die Inaktivierung des Thrombins verzögert. Pefabloc SC reagiert jedoch nicht mit Serumalbumin und zeigt eine dreifach höhere Kapazität zur Inaktivierung von Thrombin unter ähnlichen Bedingungen.[4][5]
  • Pefabloc SC kann mit lebenden Zellen verwendet werden.
  • Pefabloc SC kann zur Inaktivierung der Proteinase K zum Beispiel während der Pulsed-Field-Gelelektrophorese (PFGE) eingesetzt werden. Bei diesem Verfahren ist Proteinase K für den Abbau der zellulären Bestandteile bei der Isolierung der genomischen DNA erforderlich, und diese sehr robuste Protease ist schwierig zu inaktivieren. Pefabloc SC hemmt die Proteinase K und sichert die Stabilität der Restriktionsenzyme, die für die weitere DNA-Analyse eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Pefabloc SC gehört zur Familie der Sulfonylfluoride, die Serinproteasen irreversibel blockieren. Es wurde auch beschrieben, dass Pefabloc SC ein potenter Inhibitor von Serin-/Threonin-Phosphatase ist.
Features and Benefits
  • Einfach anzuwendender Inhibitor. Das wasserlösliche Pefabloc SC kann direkt zu wässrigen Puffern dazugegeben werden.
  • Keine gefährlichen Substanzen. Nicht toxische Proteasehemmung wird ohne Risiko für Sie oder andere (siehe Abbildung 1) erreicht.
  • Schutz durch verbesserte Stabilität. Konstante Proteasehemmung gelingt auch bei pH-Werten über 7,0 und Temperaturen über +4°C (siehe Abbildung 2).
  • Maximale Hemmung. Konzentration des aktiven Hemmstoffs ist zuverlässig hoch genug durch ein sicher lösliches und stabiles Produkt.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 0,1 bis 1 mg/ml (0,4 bis 4 mM)
Arbeitslösung: Empfohlen wird eine Lösung in wässrigen Puffern oder destilliertem Wasser in einer Konzentration bis 100 mg/ml.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C (Stammlösung)
Die Stabilität von Pefabloc SC in wässriger Lösung wird sowohl vom pH-Wert als auch von der Temperatur beeinflusst. In destilliertem Wasser angesetzte konzentrierte Stammlösungen (z. B. 100 mM) sind sauer und bei Lagerung in Aliquots bei -15 bis -25 °C 1 bis 2 Monate haltbar.
Hinweis: Pefabloc SC unter sauren Bedingungen lagern und kurz vor der Anwendung zu den biologischen Proben dazugeben, um die Hydrolyse möglichst gering zu halten.
In wässrigen Puffern oder Wasser in Konzentrationen bis 100 mg/ml löslich. In Lösung bei Lagerung in Aliquots bei -15 bis -25 °C 1 bis 2 Monate haltbar. Unter schwach basischem Bedingungen (pH-Wert 8,0 bis 9,0) tritt nur geringfügige Hydrolyse auf.
Analysis Note
Funktion getestet, homogen in DC
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76307118736010011.24839
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
form
solid
solubility
aqueous buffer: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
soluble (Solubility and stability of the protease inhibitor remains unchanged.)
solubility
10 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
175-185 °C
mp
-
mp
175-185 °C
mp
175-177 °C
mol wt
Mr 239.5
mol wt
-
mol wt
239.5
mol wt
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)