Merck
317640-M
Dipeptidyl-Peptidase IV (CD26), Schweineniere
Synonym(e):
CD26, DPPIV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥35 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥35 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
General description
Natives DPP IV, aufgereinigt aus der Schweineniere (Nieren-Bürstensaum des proximalen Tubulus). Ein Serin-Exopeptidase-Dimer, bestehend aus zwei identischen Untereinheiten mit 110-130 kDa. Spaltet Xaa-Pro-Dipeptide vom N-Terminus von Oligo- und Polypeptiden ab. DPPIV ist an vielen Zellprozessen beteiligt, darunter der Aktivierung von Zytokinen, Differenzierung, T-Zellen-Aktivierung und Zellen-Matrix-Interaktionen. Eine DPPIV-Inhibition ist gemäß Berichten eine effektive Behandlung für Diabetes Typ II. MW: ~210000-260000 (nicht reduziert).
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂;, 1 µ;M ZnCl₂;, 0,05 % NaN₃;, pH 8,0.
Preparation Note
Nur die für jedes Assay benötigte Menge Enzym verdünnen. Nach dem Auftauen nicht erneut einfrieren; im Kühlschrank aufbewahren (4°;C).
Other Notes
Bar, J., et al. 2003. Biol. Chem.384, 1553.
Engel, M., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 5063.
Ikehara, Y., et al. 1994. Methods. Enzymol.244, 215.
David, F., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 17247.
Thomsen, P.D., et al. 1993. Mamm. Genome4, 604.
Misumi, Y., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta.1131, 333.
Seidl, R., et al. 1991. Biol. Chem. Hoppe Seyler372, 213.
Checler, F., et al. 1985. J. Neurochem.45, 1509.
Imai, K., et al. 1983. J. Biochem.93, 431.
Kato, T., et al. 1979. Experientia.35, 409.
Kojima, K., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 43.
Kato, T., et al. 1978. Biochem. Med.19, 351.
Kenny, A.J., et al. 1976. Biochem. J.157, 169.
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37°;C und pH 8,5 1,0µ;Mol 7-(Gly-Pro)-Amino-4-Methylcoumarinamid pro Minute hydrolysiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c