BM-1RYSJ1
Auto2D® Glycine Type Reagent Kit
reagent kit for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonym(e):
2D Electrophoresis, 2DE, 2DE Reagent, Glycine, Tris-Glycine, Tris-Glycine Reagent Kit
Größe auswählen
€ 486,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 486,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Auto2D®
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Komponenten
- Rehydration Solution Kit
- DTT Kit
- Glycine Type Equilibration Buffer
- Anode + Buffer
- Glycine Type Cathode - Buffer
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Artikel
Durch das Auto2D® 2-D-Elektrophoresystem werden schwierige 2-D-Elektrophoreseverfahren auf schnelle, einfache und reproduzierbare Weise automatisiert. Lokalisieren Sie mit dem Auto2D®-System schwer auffindbare Proteine in weniger als zwei Stunden bei hoher Reproduzierbarkeit.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protokolle
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Verwandter Inhalt
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.