AX0110
Aceton
OmniSolv® HR-GC
Synonym(e):
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 1633
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤5
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup