Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB6046
Sigma-Aldrich
Anti-zytoplasmatisches-FMR1-interagierendes-Protein-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
cytoplasmic FMR1 interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, cytoplasmic FMRP interacting protein 1, cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, selective hybridizing clone
Größe auswählen
100 μG
€ 475,00
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 475,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRA1(10011)
Allgemeine Beschreibung
Das zytoplasmatische FMR1-interagierende Protein 1 (CYFIP1) ist ein Mitglied der CYFIP-Familie. Es ist ein Bestandteil des CYFIP1-EIF4E-FMR1-Komplexes, eines die translationale Repression regulierenden Komplexes, der an die Cap-Struktur der mRNA bindet. Innerhalb dieses Komplexes dient CYFIP1 als Adapter zwischen zwei anderen Komponenten und reguliert die translationsunterdrückende Aktivität von FMR1 nach oben. Es reguliert die epitheliale Morphogenese, bindet F-Aktin und ist ein Bestandteil in der Entwicklung und Bildung von axonalen Ausläufern, Lamellipodien, Protrusionen und Membranausstülpungen. Durch seine Interaktion mit RAC1 reguliert CYFIP1 die Aktivität von Mitgliedern der WASP-Familie. CYFIP1 ist assoziiert mit den Prader-Willi-/Angelman-Syndromen und spielt möglicherweise auch bei Autismus eine Rolle.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das mit einer internen Sequenz (AS 519–532) von menschlichem zytoplasmatischem FMR1-interagierendem Protein 1 übereinstimmt.
Anwendung
Dieser Anti-CYFIP1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von zytoplasmatischem FMR1-interagierendem Protein 1 (CYFIP1) validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Signalwege
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Western Blot (Snap i.d.) Analyse: 5 µg/ml aus einer früheren Charge detektierten das zytoplasmatische FMR1-interagierende Protein 1 in 10 µg HeLa-Zelllysat.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies das zytoplasmatische FMR1-interagierende Protein 1 in NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an HeLa-Zelllysat.
Western Blotting Analyse: 1 µg/ml des Antikörpers detektierten das zytoplasmatische FMR1-interagierende Protein 1 in 10 µg HeLa-Zelllysat.
Zielbeschreibung
~ 154 kDa beobachtet. Es gibt drei beschriebene Isoformen mit berechneten Molekulargewichten von 51 kDa, 94 kDa und 145 kDa. In manchen Lysaten können weitere Isoformen beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heba Elsayed et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 784-784 (2020-08-06)
Following peripheral nerve injury, a sequence of events termed Wallerian degeneration (WD) takes place at the distal stump in order to allow the regenerating axons to grow back toward the target organs. Schwann cells (SCs) play a lead role in
Surya Nagaraja et al.
Cancer cell, 31(5), 635-652 (2017-04-25)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) is a fatal pediatric cancer with limited therapeutic options. The majority of cases of DIPG exhibit a mutation in histone-3 (H3K27M) that results in oncogenic transcriptional aberrancies. We show here that DIPG is vulnerable to
Agustin Gonzalez-Vicente et al.
Nutrients, 9(8) (2017-08-17)
Fructose-enriched diets cause salt-sensitive hypertension. Proximal tubules (PTs) reabsorb 70% of the water and salt filtered through the glomerulus. Angiotensin II (Ang II) regulates this process. Normally, dietary salt reduces Ang II allowing the kidney to excrete more salt, thereby
Gilles Gouspillou et al.
Scientific reports, 5, 8717-8717 (2015-03-04)
Anticancer treatments for childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) are highly effective but are now implicated in causing impaired muscle function in long-term survivors. However, no comprehensive assessment of skeletal muscle mitochondrial functions in long-term survivors has been performed and the
Ruiying Ma et al.
Animal cells and systems, 27(1), 93-101 (2023-04-01)
Cytoplasmic FMR1-interacting protein 2 (CYFIP2) is an evolutionarily conserved multifunctional protein that regulates the neuronal actin cytoskeleton, mRNA translation and transport, and mitochondrial morphology and function. Supporting its critical roles in proper neuronal development and function, human genetic studies have