Wichtige Dokumente
AB5086
Sigma-Aldrich
Anti-β-Synuclein (SNCB) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Anti-Synuclein-β-Antikörper, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCB(6620)
Spezifität
Spezifisch für Beta-Synuclein. Weniger als 0,1 % Kreuzreaktivität mit humanem Alpha-Synuclein.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das dem Carboxyterminus von Beta-Synuclein des Menschen (IEPLMEPEGSYEDPPQE) entspricht.
Anwendung
Der Anti-β-Synuclein-Antikörper ist ein Antikörper gegen Synuclein für die Verwendung in WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie: 1:500–1:2000
Western Blot: 1:500–1:2000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchenserum. Lyophilisiert, ohne Konservierungsstoffe. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte Material kann bei -20 bis -70 °C ab Empfangsdatum 12 Monate lang aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Für zusätzliche Stabilität kann Glycerin (ACS-Güte oder besser) zugegeben werden (1:1).
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Darren C Robertson et al.
Journal of neurochemistry, 89(5), 1126-1136 (2004-05-19)
The growing body of evidence suggests that intermediate products of alpha-synuclein aggregation cause death of sensitive populations of neurones, particularly dopaminergic neurones, which is a critical event in the development of Parkinson's disease and other synucleinopathies. The role of two
Divya Pathak et al.
eNeuro, 4(2) (2017-05-04)
Increased α-synuclein (αsyn) and mitochondrial dysfunction play central roles in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), and lowering αsyn is under intensive investigation as a therapeutic strategy for PD. Increased αsyn levels disrupt mitochondria and impair respiration, while reduced αsyn
Michael K Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(13), 8968-8973 (2002-06-27)
Mutations in alpha-synuclein (alpha-Syn) cause Parkinson's disease (PD) in a small number of pedigrees with familial PD. Moreover, alpha-Syn accumulates as a major component of Lewy bodies and Lewy neurites, intraneuronal inclusions that are neuropathological hallmarks of PD. To better