Wichtige Dokumente
933988
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
≥99.5%, anhydrous, acid <=100 ppm, battery grade
Synonym(e):
1,1,2,2-tetrafluoro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethane, HFE-347, TFTFE
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100 ppm acid (HF)
≤250 ppm H2O
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
≤10 ppm
bp
56 °C
mp (Schmelzpunkt)
-91 °C (lit.)
Dichte
1.49 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
FC(F)(F)COC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6)4(10,11)12-1-3(7,8)9/h2H,1H2
InChIKey
CWIFAKBLLXGZIC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)