Merck
8.51031
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥92% (TLC)
≥92.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCCOCCOCCOCCCNC(=O)COCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChIKey
LGHHBJVGSWYBEX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH is a bifunctional 20 atom PEG spacer. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP®, HBTU or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Anwendung
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms) Novabiochem®. CAS 916585-44-9, molar mass 558.62 g/mol.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0141
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb beigestichig
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(0110)): ≥ 92 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 92.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable