Fortfahren mit
8.51037
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.41
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
General description
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0203
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)