Fortfahren mit
95003
{2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy}-Essigsäure
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.41
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Hydrophilic, heterobifunctional spacer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
479984795247307
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christian Risinger et al.
ACS infectious diseases, 3(5), 360-367 (2017-02-28)
Detection of type-specific antibodies is an important and essential part of accurate diagnosis, even in silent carriers of herpes simplex virus (HSV)-1 (oral) and HSV-2 (genital) infections. Serologic assays that identify HSV-1 and HSV-2 type-specific antibodies have been commercially available
A.M.P. Koskinen et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5, 573-573 (1995)
Magdalena Czuban et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 116, 111109-111109 (2020-08-19)
Implant-associated infections present severe and difficult-to-treat complications after surgery, related to implant biofilm colonization. Systemic administration of antibiotics cannot reach sufficient concentrations at the infected site and may be toxic. Here we describe how mussel-inspired dendritic material coated on a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95003-500MG-F04061833276839