Fortfahren mit
8.51034
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH (13 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms), Fmoc-12-amino-4,7,10-trioxadodecanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 554,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
€ 554,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
InChI key
CHIDDYZONKDHLG-UHFFFAOYSA-N
General description
13-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms) Novabiochem®. CAS 867062-95-1, molar mass 443.5 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to light beige
Appearance (visual): powder or oil
Identity (LC-MS): 442.5 - 444.5
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product may be a white powder or a transparent glass-like solid/oil
Other Notes
Replaces: 01-63-0198
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)