Wichtige Dokumente
8.45024
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
Synonym(e):
Benzyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Dampfdruck
1.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
585 °C
Wirksamkeit
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-14 % (v/v)
bp
179.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-39 °C
Übergangstemp.
flash point 67 °C
Dichte
1.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): farblos
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identität (IR): entspricht