Wichtige Dokumente
8.40119
Sigma-Aldrich
Span® 20
greener alternative
for synthesis
Synonym(e):
Sorbitan-monolaurat, Sorbitan-monododecanoat
Größe auswählen
100 ML
€ 41,20
500 ML
€ 72,90
€ 41,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 41,20
500 ML
€ 72,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
215-663-3
NACRES:
NA.22
€ 41,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
33600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point >149 °C
Dichte
1.0 g/cm3 at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
InChIKey
LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is 100% bio-based non-ionic surfactant, thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks" and belongs to "12 principles aligned" category of our greener alternatives.
Anwendung
Span® 20 for synthesis. CAS 1338-39-2, molar mass 346.47 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Hydroxylzahl: 330 - 358
Verseifungszahl: 158 - 170
Säurezahl: ≤ 10
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Rechtliche Hinweise
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 149 °C - closed cup