8.40123
Span® 80
for synthesis
Synonym(e):
Sorbitan-monooleat, (Z)-Sorbitan-mono-9-octadecenoat
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C
Übergangstemp.
flash point >149 °C
Dichte
1.0 g/cm3 at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChIKey
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Verseifungszahl: 145 - 160
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable