8.22277
Ethylacetat
EMPLURA®
Synonym(e):
Essigsäureethylester, Essigester, Ethylethanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Wirksamkeit
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Verunreinigungen
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.003%
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Löslichkeit
85.3 g/L
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- [Determination of 12 prohibited veterinary drug residues in pig urine by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]: Bei dieser fortschrittlichen Methode zur Erkennung von Arzneimittelrückständen in Tierproben wird Ethylacetat zur Probenvorbereitung verwendet, was seine Rolle bei der Einhaltung von Vorschriften für Tierarzneimittel unterstreicht (Wan et al., 2024).
- Therapeutic effect of Ginkgetin on smoke-induced airway inflammation by down-regulating the c/EBPβ signaling pathway and CCL2 expression: In dieser Studie werden die entzündungshemmenden Eigenschaften von Ginkgetin untersucht, wobei im Extraktionsprozess Ethylacetat verwendet wird, und dessen Nutzen in der biomedizinischen Forschung hervorgehoben (Tao et al., 2024).
- Effect of methanol extract of Plectranthus esculentus N.E.Br tuber and its fractions on indices of benign prostatic hyperplasia in Wistar rats: Ethylacetat wird bei der Extraktion bioaktiver Verbindungen für pharmakologische Studien eingesetzt, was seine entscheidende Rolle bei therapeutischen Anwendungen demonstriert (Kanu et al., 2024).
- Phytochemical evaluation of Ziziphus mucronata and Xysmalobium undulutum towards the discovery and development of anti-malarial drugs: Demonstriert die Verwendung von Ethylacetat in phytochemischen Screenings und leistet einen Beitrag zur Entwicklung neuer Malariamedikamente (Barthelezi et al., 2024).
- The First Records of the In Silico Antiviral and Antibacterial Actions of Molecules Detected in Extracts of Algerian Fir (Abies numidica De Lannoy) Using LC-MS/MS Analysis: In dieser Forschung wird Ethylacetat zur Extraktion von Verbindungen aus Pflanzen für antivirale und antibakterielle Tests verwendet, wobei seine Bedeutung bei der Untersuchung von Naturprodukten hervorgehoben wird (Benouchenne et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,899–0,901
Wasser: ≤ 0,1 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,003 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.