Merck
W241407
Sigma-Aldrich
Ethylacetat
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
EtOAc
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
FEMA-Nummer:
2414
Beilstein:
506104
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
191
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.001
NACRES:
NA.01
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.560
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Format
neat
Organoleptisch
green; ethereal; fruity; sweet
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ethylacetat (EtOAc) ist eine wirksame Lösungsmittelalternative zu Diethylether, die während der Formalinether-Sedimentationstechnik zum Konzentrieren von Eiern, Larven und Zysten in Stuhlproben eingesetzt wird. Acetaldehyd ist ein Reaktionszwischenprodukt, das während der oxidativen Verbrennung von Ethanol und Ethylacetat in Gegenwart von Kupferoxid, das in einer mit Ce dotierten Titanoberfläche eingebettet ist, gebildet wird.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Extraction of Kober chromogen into tetrachloroethane containing trichloroacetic acid in determination of urinary estrogens during pregnancy.
N Y Yang et al.
Clinical chemistry, 24(12), 2217-2217 (1978-12-01)
Andreas F Thünemann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(5), 2351-2357 (2006-02-24)
Superparamagnetic iron oxide particles (SPIO) of maghemite were prepared in aqueous solution and subsequently stabilized with polymers in two layer-by-layer deposition steps. The first layer around the maghemite core is formed by poly(ethylene imine) (PEI), and the second one is
Complete oxidation of CO, ethanol, and ethyl acetate over copper oxide supported on titania and ceria modified titania.
Larsson PO and Andersson A.
J. Catal., 179(1), 72-89 (1998)
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration