Wichtige Dokumente
1.00686
Supelco
Sulfanilsäure
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Sulfanilsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure, Anilin-4-sulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-482-5
NACRES:
NB.21
Qualität:
ACS reagent
Agentur:
reag. Ph. Eur.
pH-Wert:
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99.0-102.0% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>400 °C
Wirksamkeit
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (decomposes)
Löslichkeit
water: 10 g/L at 20 °C
Dichte
1.485 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
620 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChIKey
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Modifizierte gaschromatographische Analyse: Tricaprinlösung wird in modifizierten gaschromatographischen Verfahren eingesetzt, um den Gehalt an Monoacylglycerin und Diacylglycerin in Speisefetten und -ölen zu bestimmen und so die Genauigkeit und Effizienz der Lipidprofilierung in der Lebensmittelwissenschaft zu verbessern (Satou et al., 2017).
  • Emulgierung verschiedener Triglyceride: Tricaprinlösung ist darüber hinaus ein wesentlicher Bestandteil der Forschung, die die Emulgiereigenschaften verschiedener Triglyceride unter Verwendung von Dialkylphosphatidylcholin und Eigelblecithin untersucht, was für das Verständnis und die Verbesserung von Lebensmittelemulgatoren und pharmazeutischen Hilfsstoffen entscheidend ist (Nii und Ishii, 2005).
  • Enzymeigenschaften in der Biotechnologie: Darüber hinaus wird Tricaprin bei der Untersuchung der Eigenschaften von Lipasen aus Pseudomonas fragi verwendet, was zu biotechnologischen Anwendungen in der Enzymtechnik und bei industriellen Enzymanwendungen beiträgt (Lu und Liska, 1969).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 99,0–102,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
In Natriumcarbonatlösung unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Nitrit (NO₂): ≤ 0,5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,01 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)