Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 500,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
238-193-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
mp
260 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ru].O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
InChI key
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| mp 260 °C (External MSDS) | mp 213-216 °C | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp 180-183 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium(III) acetylacetonate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c