Fortfahren mit
52650
Hexamethylendiisocyanat
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,6-Diisocyanatohexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OCN(CH2)6NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-485-8
Beilstein/REAXYS Number:
956709
MDL number:
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.453
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
density
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethylendiisocyanat (HDI) ist ein aliphatisches Diisocyanat-Monomer der Isocyanat-Klasse. Es wird hauptsächlich bei der Produktion von Polyurethanen verwendet. Die funktionellen Isocyanat-Gruppen in Hexamethylendiisocyanat reagieren schnell mit Polyolen und bilden Polyurethan-Polymere. Von HDI abgeleitete Polyurethane werden häufig in verschiedenen Produkten verwendet, darunter Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Elastomere, Schaumstoffe, Dünnschichttransistoren, flexible oder starre Kunststoffe, biomedizinische Anwendungen sowie Elektronik- und Luftfahrtindustrie. Es wird auch zur Herstellung von Oligomeren und Präpolymeren verwendet, die in Kombination mit einem Polyol lichtbeständiges Polyurethan erzeugen.[1][2][3]
Application
Anwendungsgebiete von Hexamethylendiisocyanat (HDI):
  • Crosslinker zur Vernetzung der Polyurethan-Ketten im Dreiblock-Copolymer-Gate-Dielektrikum, das dann auf dem Substrat zur Herstellung von organischen Dünnschichttransistoren mit niedriger Spannung aufgebracht wird.
  • Vorstufe bei der Herstellung von Polyurethan-/Graphen-Nanoverbundwerkstoffen mit elektroaktivem Formgedächtnis. Diese Materialien werden in der Regel als Aktoren, Sensoren, künstliche Muskeln, intelligente Geräte und Mikroschalter verwendet.
  • Crosslinker in Verbindung mit Pluronic F127, einem nichtionischen Tensid, um ein auf Polymilchsäure (PLA) basierendes Hydrogel für biomedizinische Anwendungen zu synthetisieren.
Hochreaktives 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HMDI) wird zur Synthese von Milchsäurepolymeren aus Oligomeren verwendet, indem 2,2′-Bis(2-oxazolin) (BOX) als Kettenerweiterer hinzugefügt wurde. Durch Synthetisierung eines Alkoxyamin-basierten Diols und seine Reaktion mit einem tri-funktionalen Homopolymer aus HMDI und Polyethylenglycol (PEG) erhielten Polyurethan-Elastomere die Fähigkeit zur Selbstheilung. Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) wurden mittels Bulk-Homopolymerisierung von HMDI hergestellt, wobei Zinn(II)-2-ethylhexanoat (SnOct) als Katalysator wirkte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
526498.22066388386
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
90%
grade
purum
grade
puriss.
grade
-
grade
-
density
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 25 °C
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
bp
255 °C/1013 hPa
bp
-
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylendiisocyanat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
130 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
822-06-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Self-healing polyurethane elastomer with thermally reversible alkoxyamines as crosslinkages
Yuan C, et al.
Polymer, 55(7), 1782-17971 (2014)
Preparation of electroactive shape memory polyurethane/graphene nanocomposites and investigation of relationship between rheology, morphology and electrical properties
Sofla RLM, et al.
Composites Part B: Engineering, 175, 107090-107090 (2019)
Highly stable plastic optical fibre amplifiers containing [Eu(btfa)3(MeOH)(bpeta)]: A luminophore able to drive the synthesis of polyisocyanates
Fabbri P, et al.
Polymer, 55(2), 488-494 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52650-1L04061838254016
52650-250ML04061838254023
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf