Wichtige Dokumente
290890
Dibutylzinndiacetat
technical grade
Synonym(e):
Diacetoxydibutylzinn
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
12 (vs air)
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 25 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7-10 °C (lit.)
Dichte
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
InChIKey
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Wittenberger tetrazole derivatives by reacting with various nitriles in the presence of trimethylsilyl azide[1].
- Carbamate derivatives from various isocyanates and alcohols in the presence of dichloromethane as solvent[2].
- Urea derivatives from aryl isocyanates and various amines in the presence of 4-methylmorpholine[3].
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Zielorgane
thymus gland, thymus gland,Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?