Wichtige Dokumente
8.08525
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Synonym(e):
Veratrinaldehyd, Veratrumaldehyd
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup