Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 25,70 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,80 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,50 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-807-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
90 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
310 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
0.82 cSt (calculated)
bp
83 °C/1013 hPa
mp
-104 °C
transition temp
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
solubility
0.21 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
- Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?