Wichtige Dokumente
8.06187
Sigma-Aldrich
4-Methylpiperidine
for synthesis
Synonym(e):
4-Methylpiperidine, 4-Pipecoline
Größe auswählen
100 ML
€ 51,10
500 ML
€ 178,00
€ 51,10
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 51,10
500 ML
€ 178,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
210-954-1
NACRES:
NA.22
€ 51,10
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
16 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
pH-Wert
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
105-108 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
4-5 °C
Übergangstemp.
flash point 13 °C
Dichte
0.84 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChIKey
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Alkynyl-naphthalimide Fluorophores: This study presents gold coordination chemistry with alkynyl-naphthalimide fluorophores and their applications in cellular imaging. The research demonstrates the use of 4-Methylpiperidine in the synthesis of these fluorophores, highlighting its role in specialty chemical manufacturing (Langdon-Jones et al., 2015).
  • Palladium-catalyzed synthesis of indole derivatives: 4-Methylpiperidine is used in a palladium-catalyzed one-pot three- or four-component coupling process, proving to be an effective catalyst and pharmaceutical intermediate in the synthesis of indole derivatives, which are significant in organic synthesis and pharmaceutical research (Hao et al., 2014).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.843
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup