Fortfahren mit
242543
Propylamin -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
1-Amino-propan -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-129-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
160-162 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].CCCN
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1H
InChI key
PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Application
Propylamine hydrochloride was used to study the liquid chromatographic behavior of potassium-sparing and loop diuretics[1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109819240958689122
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: miscible, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
solubility
water: soluble 0.4 part(lit.), chloroform: soluble 1.5 part(lit.)
solubility
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
crystals
mp
160-162 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)