Fortfahren mit
8.00874
Ethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Ethylammonium chloride, Ethylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H8ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.54
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-182-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Grade:
synthesis grade
€ 49,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
crystals
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
107-108 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI key
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.203938.202658.06020
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
107-108 °C
mp
231.8 °C
mp
143-146 °C
mp
228-233 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
9900 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800874100004022536363417
800874025004022536363400