Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 183,00 |
2 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 668,00 |
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 758,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95.5%
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
20 % (w/w) in DMF
refractive index
n
density
0.920 g/mL at 25 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the deprotection of F-moc protecting group which is attached to free amine.
- In the determination of resin-bound amino acid by UV-Fmoc-quantitation.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for peptide synthesis, 20 % (w/w) in DMF | description 98% | description 99% | description 99% |
| assay ≥95.5% | assay 98% | assay 99% | assay 99% |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 0.920 g/mL at 25 °C | density - | density 0.824 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.903 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.8 °F - closed cup
flash_point_c
37.1 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
68-12-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?