Merck
8.04174
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
15.2% Pd, for synthesis
Synonym(e):
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
Größe auswählen
1 G
€ 110,00
5 G
€ 305,00
€ 110,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 110,00
5 G
€ 305,00
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2PdCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
701.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
237-744-2
NACRES:
NA.22
€ 110,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), for synthesis
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Pd]([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)([P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Pd): ≥ 99.0 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable