Wichtige Dokumente
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
Synonym(e):
1-Phenyl-1,3-butandion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
202-286-4
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C
Löslichkeit
insoluble 0.38 g/L
Dichte
1.09 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 55 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 58 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable